4,4'-TDE
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
p,p'-TDE
, TDE
, 4,4'-DDD
, p,p'-DDD
Formule:
C₁₄H₁₀Cl₄ Poids moléculaire: 320,04 g/mol Point d'ébullition: 406 °C (1013 hPa) Point de fusion: 111 °C Densité: 1,476 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000851 Numéro CAS: 72-54-8 EINECS: 200-783-0 UN: 2761 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,03111 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...