Imprimer
2,3-Diméthyl-4-(diméthylamino)-1-phényl-3-pyrazoline-5-one ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Diméthylamino)phénazone
B21436.30EA 259 EUR
B21436.30 B21436.18 B21436.0B
2,3-Diméthyl-4-(diméthylamino)-1-phényl-3-pyrazoline-5-one ≥98%
2,3-Diméthyl-4-(diméthylamino)-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
Formule: C₁₃H₁₇N₃O
Poids moléculaire: 231,3 g/mol
Point de fusion: 105…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003142
Numéro CAS: 58-15-1
EINECS: 200-365-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,00495