Imprimer
Sodium hexamétaphosphate 66.5% P2O5 min., tech.
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hexamétaphosphate de sodium
14706.A1EA 112 EUR
14706.A1 14706.A7
Sodium hexamétaphosphate 66.5% P2O5 min., tech.
Sodium hexamétaphosphate
Formule: Na₆P₆O₁₈
Poids moléculaire: 611,77 g/mol
Point d'ébullition: 1500 °C
Point de fusion: 628 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136045
Numéro CAS: 10124-56-8
EINECS: 233-343-1