Imprimer
Sable de quartz (de la mer), très pur, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.07711.9025EA 0 EUR
1.07711.9025 1.07711.5000 1.07711.1000
Sable de quartz (de la mer), très pur, Supelco®
Sable de mer
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4