Imprimer
Ammonium métavanadate ≥99.0% ACS
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
36213.30EA 159 EUR
36213.30 36213.18
Ammonium métavanadate ≥99.0% ACS
Ammonium métavanadate
Formule: NH₄VO₃
Poids moléculaire: 116,98 g/mol
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Densité: 2,33
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011430
Numéro CAS: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,00572