Imprimer
Ammonium métavanadate
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MOLEM66505004EA 0 EUR
MOLEM66505004
Ammonium métavanadate
Ammonium métavanadate
Formule: NH₄VO₃
Poids moléculaire: 116,98 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Densité: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011430
Numéro CAS: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 12,00605