Imprimer
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MOLEM17042327EA 0 EUR
MOLEM17042327
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure
Formule: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Poids moléculaire: 269,75 g/mol
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003985
Numéro CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,02840