Imprimer
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02528.0050EA 93.5 EUR
8.02528.9999 8.02528.0050
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III)
Formule: C₁₅H₂₁CoO₆
Poids moléculaire: 356,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013488
Numéro CAS: 21679-46-9
EINECS: 244-527-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3 g/l (30 °C)
Melting Point 196 - 202 °C
Molar Mass 356.26 g/mol
Bulk Density 830 kg/m3