Imprimer
5-Nitropyridine-2-ol
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE17835073-100GEA 0 EUR
MOLE17835073-100G
5-Nitropyridine-2-ol
5-Nitropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄N₂O₃
Poids moléculaire: 140,1 g/mol
Point d'ébullition: 180…200 °C (0,2 mmHg)
Point de fusion: 191…192 °C
Numéro MDL: MFCD00006276
Numéro CAS: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7