Imprimer
Masque de protection respiratoire FFP2, type bec de canard
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
111-2487EA 2350 EUR
111-2487
Masque de protection respiratoire FFP2, type bec de canard
Masques Masques d'hygiène
Demi-masques filtrants à usage unique, servant de protection respiratoire contre les particules.
  • Adaptés aux salles propres
  • Confortables, ils peuvent être portés longtemps
  • Faible altération de la respirabilité
  • Barrette nasale réglable
  • Efficacité de filtration bactérienne supérieure à 95%
Masques de protection à usage unique, type bec de canard, comportant 6 couches composées de polypropylène filé-lié (couches externe et interne), de matériau de doublure en microfibre, et de trois couches filtrantes en polypropylène fondu-soufflé. Les autres composants sont la barrette nasale en plastique, le tampon nasal en mousse, et un bandeau en caoutchouc synthétique (exempt de latex).
Coloris: blanc.
Certifications: EN 149:2001+A1:2009