Imprimer
Panneaux, panneaux de marquage au sol, Marqueurs de coin en L ToughStripe™
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
116-0922EA 30.1 EUR
116-0922 116-0921
Panneaux, panneaux de marquage au sol, Marqueurs de coin en L ToughStripe™
Panneaux
Les produits ToughStripe™ sont utilisés pour marquer les allées, les passages et les lieux de stockage, et pour désigner les équipements de sécurité importants et les voies d'évacuation.
  • Les produits de marquage au sol sont fabriqués avec du polyester B-514
  • Recommandé pour un usage intérieur et un environnement sec
  • Résistant aux produits chimiques agressifs
Épaisseur de 0,203 mm et plage de température de service de -18 °C à 54 °C.
Certifications: Tribomètre XL anglais à incidence variable selon ASTM / ANSI F1679. ANSI A1264.2­2006 et OSHA 1910.22