Potassium iodate solution 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Iodate de potassium
Formule:
KlO₃ Poids moléculaire: 214 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011406 Numéro CAS: 7758-05-6 |
Résultats des tests de spécification
Titer (20 °C) | 0.9980 – 1.0020 |