Imprimer
Imageur numérique de cellules de fluorescence avec écran tactile, PAULA
Fournisseur: Leica
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
630-3126EA 16340 EUR
LEIM11530007 LEIM11530008
Imageur numérique de cellules de fluorescence avec écran tactile, PAULA
PAULA est un assistant personnel automatisé de laboratoire qui permet d'accélérer les tâches quotidiennes de culture cellulaire et de standardiser les résultats pour améliorer le flux de travail en aval. Il est suffisamment petit pour être placé sur n'importe quelle paillasse de laboratoire ou même directement dans un incubateur. Il a la faculté de dire quand les cellules sont prêtes pour l'étape suivante du flux de travail.
  • Réception de notifications sur les changements d'état des cellules, y compris la transfection et la confluence, sur une tablette ou un appareil portable
  • Lecteur de code-barres intégré pour les clients des secteurs biotechnologique et pharmaceutique ayant des cultures en lots importants
  • La gestion standardisée des essais améliore la qualité des résultats en aval et élimine la variance des essais cellulaires
Méthodes de contraste par contraste de phase (sans ajustement), par fluorescence. Les LEDs utilisées sont rouges pour le contraste de phase afin de protéger les cellules de la décoloration. Deux LEDs de fluorescence (rouge, verte) pour suivre la transfection.
Tablette de l'unité de contrôle (Android, iPAD, Windows) et/ou écran tactile. Lecteur de code-barres intégré dans le boîtier.
Objectif 10× avec zoom numérique (3×) L'application utilisée est une vérification de confluence (plus à venir).
Tolérance de température PAULA peut être placé dans un incubateur de cellules (<37 °C, ~90% d'humidité). Multiplexage de la combinaison jusqu'à trois appareils PAULA. Unité d'opération NUC PC.
Informations de commande: Cordon d'alimentation non inclus (à commander séparément). Garantie de 2 ans.