Gants fabriqués dans un mélange spécial d'acrylonitrile butadiène, offrrant une protection exceptionnelle contre toute une gamme de produits chimiques, y compris les détergents puissants, les graisses, les huiles, la majorité des solvants, et les acides.
- Comparés aux gants en caoutchouc naturel, ils offrent une résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Plus grande durabilité et usure plus faible que les gants en caoutchouc naturel
- Ne contiennent pas de protéines de latex
- Structure au niveau de la paume et des doigts, pour une excellente préhension tant en environnement sec que mouillé
- Doublure en coton flocké, pour un plus grand confort et une meilleure absorption de de la transpiration
Idéals pour être utilisés dans l'industrie automobile, la transformation chimique, le raffinage du pétrole, l'industrie pétrochimique, le secteur industriel, l'agroalimentaire, l'industrie graphique, la métallurgie, la peinture et les travaux d'entretien.
Certifications: Répond aux exigences de: EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016 EN 420:2003+A1:2009