Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Agitateurs magnétiques, série Professional
Fournisseur: VWR Collection
Les agitateurs magnétiques VWR® Professional sont conçus pour des applications nécessitant une exactitude, une stabilité et une reproductibilité exceptionnelles. Ils sont équipés d'un moteur performant et d'un aimant puissant, la fonction d'agitation maintient la vitesse programmée, même en cas de variation de la charge ou de la viscosité. Commandes tactiles avec affichages LED clairs et distincts de la vitesse et de la durée, pour une présentation simultanée de tous les paramètres. Le boîtier arrière est doté d'un support de bras de soutien intégré avec molette de blocage. Le profil abaissé permet un gain de place et s'adapte aux hottes. Le boîtier résistant aux éclaboussures protège les composants internes. En mode temporisé, une alarme sonore retentit lorsque le compte à rebours est terminé. Contrôle par microprocesseur avec éléments électroniques optimisés pour une régulation de l'agitation - contrôle précis de la vitesse et agitation constante à toutes les vitesses. Augmentation progressive et lente de la vitesse pour une plus grande sécurité et un couplage optimal. Permet d'éviter les éclaboussures, de contrôler la barre de centrifugation et d'offrir un excellent contrôle de la vitesse à bas régime. Le dessus en céramique comporte une surface supérieure blanche, réfléchissante, facile à nettoyer et résistant aux produits chimiques.
  • Commande par microprocesseur
  • Affichages numériques distincts pour la vitesse et la durée. L'affichage présente les paramètres les plus récents, même lorsque l'appareil est hors tension
  • Boîtier résistant aux produits chimiques
  • Plateau supérieur en céramique
Informations de livraison: Chaque unité est fournie avec un barreau d'agitation magnétique recouvert de PTFE.
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Nous sommes actuellement dans l'impossibilité de calculer votre tarif pour cet article. Le prix catalogue va être affiché temporairement. Lorsque votre commande sera transmise, vous serez facturé au prix contrat.
Description Cdt Référence VWR Quantité
Agitateur magnétique Professional, 180×180 mm, prise EU 1 444-0611
Agitateur magnétique Professional, 250×250 mm, prise EU 1 444-0614
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Modèle Professional 180×180 Professional 250×250
Capacité de mélange max. H₂O (ml) 2500 6000
Gamme de vitesse (min-1) 60 - 1600
Stabilité de vitesse (%) ±2
Affichage de la vitesse Numérique
Matériau de la plaque Céramique
Plaque, Lxl (mm) 180×180 250×250
W×D×H (mm) 250×375×108 330×455×108
Poids (kg) 4,2 6
Puissance max. absorbée (W) 50
ECRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Référence VWR Availability Unité Votre prix Price Per Quantité