Imprimer
VWR® Professional Series, Agitateurs magnétiques chauffants
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
444-0639EA 1970 EUR
444-0639 444-0638 444-0629 444-0635 444-0634 444-0637 444-0636 444-0631 444-0630 444-0633 444-0632 VWRU97042-754 VWRU97042-764 444-0640
VWR® Professional Series, Agitateurs magnétiques chauffants
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Les agitateurs chauffants VWR Professional sont conçus pour les applications nécessitant une précision, une stabilité et une répétabilité exceptionnelles. Le contrôle amélioré du microprocesseur permet d’utiliser une sonde de thermomètre à résistance (RTD) externe qui offre un contrôle supérieur de la température de l’échantillon. Équipée d’un moteur en continu et d’un aimant puissant, la fonction d’agitation maintient la vitesse programmée, même en cas de variation de la charge ou de la viscosité. Les commandes tactiles avec affichages LED clairs et distincts de la température, de la vitesse et du temps permettent à l’opérateur de voir tous les réglages à la fois. Le boîtier arrière comprend un support de tige de soutien intégré, avec un bouton de verrouillage pour accueillir le kit de sonde fourni.
  • Excellente uniformité de température avec une agitation constante à toutes les vitesses
  • Affichages numériques séparés pour la température, la vitesse et le temps ; afficher les valeurs définies et réelles. L'écran affichera les derniers paramètres utilisés, même après la mise hors tension
  • Boîtier au toucher frais et résistant aux produits chimiques
  • Comprend un kit de sonde de température RTD externe
  • Choix de modèles avec plaques supérieures en céramique ou en aluminium
La conception à profil bas prend moins de place et s’adapte aux hottes aspirantes. Le boîtier résistant aux éclaboussures protège les composants internes. Un voyant d’avertissement à symbole « chaud » s’allume lorsque la chaleur est activée et reste allumé jusqu’à ce que la plaque refroidisse. Protection anti-agitation si le moteur de l’agitateur s’arrête ou tombe en panne, l’unité arrêtera automatiquement le chauffage. La limite de surtempérature de la plaque garantit que la température de la plaque ne dépassera jamais la limite de température programmée par l’utilisateur, ce qui permet de contrôler les points d’éclair sensibles. Une alarme sonore retentit lorsque le temps atteint zéro ou lorsque l’appareil atteint le point de consigne de température en mode temporisé. Si la sonde se désengage de l’échantillon, l’appareil éteint automatiquement le chauffage. Le contrôle à microprocesseur avec des éléments électroniques améliorés régule la chauffe et l’agitation, portant les échantillons à la température voulue de façon rapide et efficace. L’augmentation progressive de la vitesse permet d’améliorer la sécurité et le couplage. Permet d’éviter les éclaboussures, d’améliorer le contrôle de la barre de centrifugation et d’offrir un excellent contrôle de la vitesse à bas régime. Les dessus en céramique présente une surface blanche réfléchissante et résistante aux produits chimiques, facile à nettoyer. Les dessus en aluminium durables ni ne craqueront ni ne s’écailleront et fourniront une surface chauffante plus uniforme.
Informations de livraison: Chaque unité est fournie avec une sonde de température PT1000 en acier inoxydable de 203 mm, un bras de soutien en acier inoxydable de 457 mm, une pince pour sonde externe de température/thermomètre, un connecteur à crochet et un barreau d’agitation magnétique recouvert de PTFE.
Attention: * En dessous de 100 °C ±2 °C, selon les conditions environnementales et l’état de l’échantillon. Attention : Si vous utilisez un accessoire de sonde avec une unité professionnelle, assurez-vous de ne pas dépasser une température d'échantillon de 250 °C, sinon la pointe de la sonde pourrait être endommagée.