Imprimer
VWR® Advanced, Plaques chauffantes
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
444-0579EA 546 EUR
444-0579 VWRU97042-660 444-0576 444-0587 444-0586 444-0575 444-0589 444-0578 444-0577 444-0588 444-0583 444-0582 444-0585 VWRU97042-624 444-0584 444-0590 444-0581 444-0592 444-0591 444-0580
VWR® Advanced, Plaques chauffantes
Appareils chauffants Plaques chauffantes
VWR® Advanced hotplates deliver accurate and repeatable results. Units are microprocessor controlled and have an easy to read LED display for set point temperature. The control panel features easy to use controls which allow users to dial in temperature adjustments. Rear housing features an off-centred, integral support rod holder with locking knob to accept the optional support rod and clamp kit. The low profile design takes up less space and fits into fume hoods. A spill resistant housing channels fluids away from internal components.
  • Excellente uniformité de température
  • Microprocesseur contrôlé avec mémoire intégrée permettant de rappeler la dernière température réglée (même si l'appareil a été éteint)
  • Boîtier au toucher frais et résistant aux produits chimiques
  • Affichage LED pour la température
  • Choix de modèles avec plaques supérieures en céramique ou en aluminium
Un voyant d’avertissement à symbole « chaud » s’allume lorsque la chaleur est activée et reste allumé jusqu’à ce que la plaque refroidisse. Des éléments électroniques améliorés régulent la chauffe et portent les échantillons à la température voulue de façon rapide et efficace. La mesure de la température est contrôlée plus précisément à l’aide d’un thermomètre à résistance (RTD). Les dessus en céramique présente une surface blanche réfléchissante et résistante aux produits chimiques, facile à nettoyer. Les dessus en aluminium durables ni ne craqueront ni ne s’écailleront et fourniront une surface chauffante plus uniforme.
Informations de commande: Kit de bras de soutien disponible en option, comprenant un bras de soutien en acier inoxydable de 457 mm, une pince pour sonde externe de température/thermomètre, une pince pivotante moyenne à trois branches et un connecteur à crochet.
Attention: * RT= Ambient.