Imprimer
Votre recherche pour: Carnets de notes
13  résultat(s)
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Couverture en imitation cuir avec revêtement, offrant une solution durable pour les laboratoires.
Papier conçu pour l'archivage, exempt d'acide (...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Couverture imitation cuir avec revêtement, pour une plus grande durabilité dans un environnement de laboratoire. Papier sans acide, pour un archivage ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Imitation cuir pour une utilisation dans les environnements de laboratoire. Papier d'archivage sans acide (90 g/m²). Comprend une page réservée a...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces Cahiers de laboratoire pour salle propre sont fabriqués en papier de latex synthétique.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces carnets de notes contiennent du papier VWR® PUREImage sans latex et une couverture transparente. Conçus pour une utilisation dans les salles blanc...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Dotées d'un revêtement, les couvertures 'FLEX' sont conçues pour être utilisées en laboratoires, et ce de façon durable. Papier sans acide (90 gsm), a...
Référence Produit: (818-0247)
Fournisseur: Texwipe
Description: TexWrite® 22 Cleanroom Laboratory Notebooks are the only notebooks available made with synthetic cleanroom bond stationery. Cleanroom stationery is id...
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: Texwipe
Description: Blocs-notes TexWrite® pour salles propres, reliure spirale, impression type 'collège' à ligne et marge. Un choix économique pour prendre des notes en ...
Fournisseur: BERKSHIRE
Description: BCR® MyNotes Notebooks are an ideal choice for documentation. They are practical for note taking and data recording in the cleanroom (Class 1 - 10,000...
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Une couverture en PE garantit une meilleure longévité au laboratoire.
Fournisseur: HEATHROW
Description: Pour l'admissibilité en tant que preuve, les données du travail en laboratoire, les détails de l'expérience, de conception et du développement. Vous p...
Référence Produit: (818-1752)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Cahier de laboratoire avec pages en poly paper et couverture en PE.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (NALG6501-1000)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Polyethylene cover. Specially designed for process record keeping and ideal for research laboratories in securing patent protection. Featuring 184 hig...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom