Imprimer
Votre recherche pour: Papiers
23  résultat(s)
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le papier pour salle propre est conçu pour une utilisation en salle propre, dans des environnements où la prévention de la contamination chimique et p...
Sustainable Packaging
Fournisseur: VWR Collection
Description: Formulé avec du papier enduit, sans silicate de magnésium, le b'paper 80 ou 92 g est coupé, nettoyé et conditionné dans des conditions de salles ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Carnets de notes
Référence Produit: (SCOI285414989)
Fournisseur: SI Analytics
Description: Thermo-sensitive paper for AVS printers.
UOM: 1 * 6 Pce
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Toray carbon paper, TGP-H-60 can be used as a gas diffusion layer in fuel cell applications. It is also suitable for use as a catalyst backing layer.
Fournisseur: CONTEC
Description: CONTEXT™ cleanroom documentation products have been developed to provide cleanrooms with paper and notebooks that reduce the risk of contamination.
promo
Fournisseur: Texwipe
Description: Ce papier en cellulose, de poids moyen, imprégné de latex synthétique, réduit considérablement le relargage des particules, généralement associé aux p...
promo
Fournisseur: Texwipe
Description: TexBond® est un papier pour salles propres permettant le contrôle de la contamination dans les environnements critiques. Il a été spécialement conçu p...
Référence Produit: (TEXWTX5800)
Fournisseur: Texwipe
Description: TexWrite® MP 10 is a 100% synthetic substrate provides extremely low levels of particle generation along with superior usability. It is designed to us...
UOM: 1 * 500 Pce
Référence Produit: (818-0132)
Fournisseur: Texwipe
Description: TexWrite® 22, fiches de documentation en cellulose pour salle propre, saturées en latex, sans agents organiques.
UOM: 1 * 2.500 Pce
Référence Produit: (NALG6304-9811)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Feuilles de papier plastique polyoléfinique, 216×279 mm, Nalgene®, Laboratoire
UOM: 1 * 50 Pce
Référence Produit: (PERCN5376819)
Fournisseur: PerkinElmer
Description: Alsiflex paper for TGA6, Pyris6 TGA, TGA4000, and STA6000 istruments.
UOM: 1 * 5 Pce
Référence Produit: (ORIO55PR45)
Fournisseur: Thermo Orion
Description: Thermal printer paper for use with pH3695-5/-7 or 55PR40/49 printers.
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: Nitritex
Description: Surface lisse du papier, emballage dans des salles blanches ISO classe 4/classe 10, par lot numéroté.
Référence Produit: (ICNA07MC1030)
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Thermal paper roll, SafTest, for Microchem I printer, 57,15 mm × 24,4 m, SafTest, Imprimante
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HPLC11650542)
Fournisseur: COLLECTION PREFIX HPLC
Description: Thermal paper rolls for D2500/D2000, 234 mm × 50 m/pad, Imprimante
UOM: 1 * 10 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom