Imprimer
Votre recherche pour: Stylos
48  résultat(s)
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Parfaits pour les lames, les sachets à échantillons et la verrerie.
Référence Produit: (631-1136)
Fournisseur: VWR Collection
Description: La pointe ultra-fine de ce marqueur indélébile et la couleur noire contrastée permettent une écriture lisible. Écrit sur le verre, le plastique et le ...
UOM: 1 * 12 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces marqueurs de laboratoire polyvalents sont conçus pour écrire sur des surfaces humides ou sèches et sont adaptés aux laboratoires industriels, biom...
Fournisseur: OUTILS RUBIS SA
Description: Une pointe diamant est insérée dans stylo hexagonal en aluminium de 8 mm.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Permet d'écrire sur du matériel cryogénique, par exemple des cryotubes, cryoboîtes et cryoétiquettes. Un crayon à écriture noir, un rouge, un vert et ...
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Description: Ces stylos et marqueurs éliminent les risques associés aux procédures de désinfection des surfaces.
promo
Référence Produit: (BRDY110594)
Fournisseur: Brady
Description: These marker pens are erasable.
UOM: 1 * 4 Pce
Référence Produit: (HECH41182010)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Stylo pointe diamant, Utilisation: Verre
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BRDY335091)
Fournisseur: Brady
Description: These labelling pens use a quick drying ink.
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Description: Ces stylos et marqueurs éliminent les risques associés aux procédures de désinfection des surfaces.
promo
Référence Produit: (SIMPM795-1)
Fournisseur: Simport Scientific
Description: The microscope diamond slide writer is compatible with a wide variety of slide labellers.
UOM: 1 * 6 Pce
Référence Produit: (811-0054)
Fournisseur: EPPENDORF
Description: This pen is ideal for inscribing on microtest tubes, centrifuge tubes and more.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: MICRONOVA
Description: Micronova cleanroom pens feature low sodium, indelible ink and a special low particulate barrel to limit particle generation. Cleanroom irradiated Sha...
Fournisseur: MICRONOVA
Description: Les marqueurs de laboratoire permettent d'écrire sur des surfaces froides ou humides, sur des sacs en plastique ou sur du matériel jetable de laborato...
Fournisseur: MICRONOVA
Description: Marqueurs à pointe fine indélébiles, standards, de type stylo.
Référence Produit: (631-0014)
Fournisseur: MARIENFELD
Description: Ce marqueur noir permet d'inscrire durablement les lames de microscopie, cassettes d'emballage ... Grâce à sa pointe ultra-fine qui ne sèche pas, il g...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom