Ces détecteurs incluent un certain nombre de fonctionnalités innovantes, notamment la possibilité de sélectionner le meilleur nébuliseur et une technologie unique à basse température. La conception du tube à dérive d’évaporation optimise à la fois la résolution et la sensibilité. De plus, vous pouvez contrôler le système localement ou via un PC. Un mode d’arrêt à distance est fourni pour minimiser les coûts et améliorer la durée de vie du système.
- Télécommande complète
- La sensibilité est améliorée par le traitement numérique du signal
- Des protocoles SOP complets sont fournis pour la conformité aux BPL et les procédures de validation
Ces systèmes vous permettent de détecter pratiquement tous les composés. La détection est basée sur une propriété universelle de tous les analytes et ne nécessite pas la présence d’un groupe chromophore, d’un groupe électroactif, etc.
Un câble E-DIO est nécessaire pour transférer le signal de démarrage.