Microscopes à fluorescence inversés de routine pour les observations en fond clair transmis, en contraste de phase (en option pour les modèles IT406 FL4 et IT406 FLD4 FLD) et en fluorescence avec les objectifs IOS LWD W-Plan PH ou U-Plan F. Idéal pour la recherche sur les cultures de tissus dans les laboratoires cliniques et de biotechnologie.
- Éclairage LED haute efficacité avec contrôle de la luminosité
- Jeux de filtres LED et cubes LED interchangeables
- Condenseur amovible pour étendre la distance de travail jusqu'à 150 mm
- Platine porte-objet fixe pour un fonctionnement sans fatigue
- Deux inserts de platine (verre et métal) avec trou pour les échantillons de petite dimension
- Objectifs plan achromatiques (IOS) avec traitement anti-fongique
Les illuminateurs de fluorescence LED extrêmement puissants sont combinés avec des jeux de filtres d'excitation correspondants pour la visualisation de la plupart des fluorochromes. La fluorescence LED assure une commodité inégalée en éliminant les temps de réchauffement/refroidissement et tous les inconvénients liés au remplacement et au réglage de la lampe. La lumière transmise par la diode électroluminescente (X-LED) exclusive permet de visualiser des spécimens d'une grande richesse et de haute qualité.
The LED fluorescence attachment is a revolutionary solution. It consists of an up to four-position selector for the use of four fluorescent illuminators, called LED fluorescence cubes. Each cube is composed of a filter set mounted on a filter block and a high power LED with emission corresponding to the filters installed. For various analysis a selection of nine LED fluorescence filter cubes are available.
Informations de commande: Supplied ready to use with eyepieces, objectives, multi-plug power supply and dust cover and without LED fluorescence cubes (IT406 FL2 BG is supplied with blue and green LED cube). The digital model IT406 FLD4 FLD is also supplied with wireless mouse and keyboard, as well as software.