Imprimer
Papier buvard, Amersham Hybond™
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RPN6101MEA 92.7 EUR
RPN6101M
Papier buvard, Amersham Hybond™
Papiers buvard
Papier buvard de laboratoire de recherche pour une utilisation dans les électrophorèses sur gel dans toutes les applications de biologie moléculaire et d'études des protéines.
  • Recommandé pour une utilisation avec toutes les membranes de transfert Hybond™
  • Sa grande pureté et son uniformité garantissent des résultats homogènes et reproductibles
  • Grade de cellulose pure, papier d'une épaisseur de 0,39 mm avec résistance moyenne lorsqu'il est humide et surface lisse