Imprimer
Homogénéiseur, POLYTRON®, PT 2500 E
Fournisseur: Kinematica
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
POLYTRON®
431-1269EA 1570 EUR
431-1269 431-1268 431-1270
Homogénéiseur, POLYTRON®, PT 2500 E
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Modèle autonome, plage de volume de 0,05 à 2500 ml pour disperser, homogénéiser, extraire, détruire des cellules, mélanger, émulsifier et mettre en suspension. Ce modèle remplace le PT 1600 E et le PT 2100 en intégrant le meilleur des deux modèles.
  • Système de raccord à déconnexion rapide pour éléments de dispersion (type E)
  • Régulation/Stabilisation électronique intégrée de la vitesse avec bouton de commande et grand indicateur de vitesse LED
  • La vitesse reste constante, même en cas de variation de la viscosité
  • Démarrage progressif : augmentation progressive de la vitesse
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP20
Informations de commande: Fourni sans éléments de dispersion, autres accessoires à commander séparément.