Imprimer
Congélateurs de laboratoire
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
471-0657EA 0 EUR
471-0657 471-1095 471-0658 471-1094
Congélateurs de laboratoire
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Congélateurs de laboratoire avec structure en acier inoxydable et époxy blanc.
  • Régulation électronique avec écran LCD
  • Alarme de porte sonore et alarme de température avec contact pour une alarme à distance
  • Mémoire des alarmes; connexion RS485 pour contrôle et traçabilité sur PC
  • Porte réversible
Port d'accès latéral de 30 mm de diamètre, pour le contrôle des performances et de la qualité.
Logement pour sonde PT100 de 8mm de diamètre (sonde non fournie) pour une gestion de température centralisée
Température réglable: de -18 à -28 °C
Température: -20 °C ±5 °C certifié Cofrac