Imprimer
Votre recherche pour: Récipients de collecte d'échantillon
150  résultat(s)
SearchResultCount:"150"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Collecteur d'échantillons, droit, VWR®, Avec bouchon à vis, Ronde, Capacité: 180 ml, Ø ext.: 52 mm, Hauteur: 102 mm, Couleur bouchon: rouge, Aseptique
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Conteneurs Q Path® (PP) avec bouchons adaptés (PE) pour un transport en toute sécurité des sondes de biopsie.
Fournisseur: VWR Collection
Description: PP, translucent.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP, translucide.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP translucide.
Référence Produit: (720-1987)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Conteneur jetable pour le transport d'échantillons biologiques.
UOM: 1 * 120 Pce
Fournisseur: Kautex
Description: En PVC transparent ou brun, sans bouchon
Fournisseur: Kautex
Description: Conteneur, col large, avec filetage, sans bouchon à vis, PETG, Carré, Capacité: 1000 ml, l×p×h: 97,0×97,0×143,0 mm, Ø int. col: 69 mm, Filetage: 80 mm
Fournisseur: KARTELL
Description: En PS, transparent
Fournisseur: KARTELL
Description: PEBD, translucide.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: PP translucent or PS clear, with PE screw cap.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: PP translucent or PS clear, with PE or metal screw cap
Fournisseur: BOCHEM
Description: Made of 18/10 stainless steel.
Fournisseur: RIXIUS
Description: Made of PET, clear.
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Description: Made of PP, translucent.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 150
no targeter for Bottom