Imprimer
(S)-(+)-Abscisic acid ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO342401000EA 85.7 EUR
ACRO342401000 ACRO342405000
(S)-(+)-Abscisic acid ≥98%
(S)-(+)-Abscisic acid
  • Bioactive
Formule: C₁₅H₂₀O₄
Poids moléculaire: 264,32 g/mol
Point de fusion: 160…163 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066545
Numéro CAS: 21293-29-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 164 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +405° to +413° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)