PDPPTT, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
(C₆₈H₁₀₄N₂O₂S₄)n |
Numéro CAS:
1260685-66-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,40 ± 0,02 eV |