IEICO-4F, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁₄H₁₁₄F₄N₄O₄S₄ Poids moléculaire: 1808,40 g/mol |
Numéro CAS:
2089044-02-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,28 ± 0,02 eV |