Imprimer
EH-IDTBr, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H66142.MCEA 903 EUR
H66142.MC H66142.MD H66142.ME
EH-IDTBr, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
EH-IDTBr
Formule: C₇₂H₈₈N₆O₂S₈
Poids moléculaire: 1326,03 g/mol
Numéro CAS: 2102510-60-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,64 ± 0,02 eV