ITIC, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉₄H₈₂N₄O₂S₄ Poids moléculaire: 1427,94 g/mol |
Numéro CAS:
1664293-06-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,57 ± 0,02 eV |