Imprimer
Giemsa colorant modifié, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Colorant de Giemsa
GS500-500MLEA 47.5 EUR
GS500-500ML
Giemsa colorant modifié, Sigma-Aldrich®
Giemsa colorant
When blood films are stained using Giemsa Stain, the nucleus and cytoplasm of white blood cells take on characteristic blue or pink coloration. The use of purified eosin and thiazine dyes minimizes lot-to-lot variation.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081642
Numéro CAS: 51811-82-6
ADR: 3,2
IVDLogo