Bleu alcian solution, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Bleu alcian 8 GX
Used in the histological staining of sulfated glycosaminoglycans (GAGs) and hyaluronan (hyaluronic acid, HA).
Formule:
C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄ Poids moléculaire: 1298,86 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010720 Numéro CAS: 33864-99-2 |