Imprimer
Biotin-4-fluorescein, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B9431-5MGEA 442 EUR
B9431-5MG
Biotin-4-fluorescein, Sigma-Aldrich®
Biotin-4-fluorescein
Useful for quantitating biotin binding sites. This reagent binds to avidin more quickly than conventional fluorescein biotin.
Formule: C₃₃H₃₂N₄O₈S
Poids moléculaire: 644,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1032732-74-3