Imprimer
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N⁴-(maleimidoethyl)piperazide chloride, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): NIR-2
C6456-1MGEA 1240 EUR
C6456-1MG
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N⁴-(maleimidoethyl)piperazide chloride, Sigma-Aldrich®
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N⁴-(maleimidoethyl)piperazide chloride
Fluorescent protein label.
Formule: C₃₆H₄₅ClN₆O₄
Poids moléculaire: 661,23 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01310494
Numéro CAS: 163032-73-3