Imprimer
Quin 2 potassium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Q0501-10MGEA 516 EUR
Q0501-10MG
Quin 2 potassium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Quin 2 potassium salt hydrate
Calcium-specific chelator and indicator. Upon binding calcium there is a shift in the UV spectrum and an enhancement of fluorescence.
Formule: C₂₆H₂₇N₃O
Poids moléculaire: 559,52 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00167201
Numéro CAS: 149022-19-5