Imprimer

Sulfochlorophenol S sodium calcium salt, Sigma-Aldrich®

Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

S5752-500MGEA 55.8 EUR
S5752-500MG
Sulfochlorophenol S sodium calcium salt, Sigma-Aldrich®
Sulfochlorophenol S sodium calcium salt

Sulfochlorophenol S sodium calcium salt, (2,7-Bis(2-hydroxy-3-sulfo-5-chlorophenylazo)-1,8-di-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid)

Formule: C₂₂H₁₄Cl₂N₄O₁₆S₄
Poids moléculaire: 789,53 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151404
Numéro CAS: 108321-09-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR