Indophenol, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₉NO₂ Poids moléculaire: 199,21 g/mol Point de fusion: >300 °C (lit.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001621 Numéro CAS: 500-85-6 |