Imprimer
Hématoxyline solution (Mayer), Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MHS1-100MLEA 43.6 EUR
MHS1-100ML
Hématoxyline solution (Mayer), Sigma-Aldrich®
Hématoxyline (solution de coloration)
General purpose nuclear stain, progressive type. Used with hematoxylin and eosin staining.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Poids moléculaire: 302,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
IVDLogo