Imprimer
Disperse Yellow 3 30% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
215686-50GEA 225 EUR
215686-50G
Disperse Yellow 3 30% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Disperse Yellow 3
Disperse Yellow 3, Dye content 30 % (4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)acetanilide; N-[4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)phenyl]acetamide)
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Poids moléculaire: 269,3 g/mol
Point de fusion: 268-270 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002377
Numéro CAS: 2832-40-8