Imprimer
Azure II, en poudre, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
861065-25GEA 99.9 EUR
861065-25G
Azure II, en poudre, Sigma-Aldrich®
Azure II
Azure II has been used in the Richardson′s stock solution for the staining of lysosomal glycogen. It has also been used in the periodic acid schiff staining procedure for the staining of glycogen, nuclei and cytoplasm.
Formule: C₁₆H₁₈N₃S·C₁₅H₁₆N₃S·2Cl
Poids moléculaire: 625,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080716
Numéro CAS: 37247-10-2