Colorant selon Wright solution pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Wright Stain solution, for microscopy (Eosin Methylene blue solution according to Wright; Wright's eosin methylene blue)
Densité:
0,80 g/mL (20 °C) Point éclair: 11 °C |
Numéro MDL:
MFCD00005038 Numéro CAS: 68988-92-1 UN: 1230 ADR: 3,2 |