Imprimer
Vert malachite oxalate solution, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalateBasic Green 4N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate
38978-100ML-FEA 34.5 EUR
38978-100ML-F
Vert malachite oxalate solution, Sigma-Aldrich®
Vert malachite oxalate
Staining of bacterial spores according to Schaeffer and Fulton; Pappenheim stain when combined with Gram′s stain
Formule: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Poids moléculaire: 927,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011766
Numéro CAS: 2437-29-8