Imprimer
Palladium 5% sur carbone Type 87L humidifié avec environ 50% d'eau
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33434.09EA 203 EUR
H33434.09 H33434.18
Palladium 5% sur carbone Type 87L humidifié avec environ 50% d'eau
Palladium
Formule: Pd
Poids moléculaire: 106,420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3