Imprimer
Sulphosuccinimido biotin
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSBIB102-50MGEA 72.7 EUR
APOSBIB102-50MG APOSBIB102-100MG
Sulphosuccinimido biotin
Sulphosuccinimido biotin
Ref: LaRochelle, W.J. & Froehner, S.C.(1986)J.Biol.Chem.261 5270-5274Ref: Lee, W.T and Conrad, D.H. (1984) J.ExpMed 159, 1790-1795
Formule: C₁₄H₁₈N₃O₈S₂·Na
Poids moléculaire: 443,428 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078535
Numéro CAS: 194041-65-1