Imprimer
Sulphosuccinimidyl-2-(biotinamido)ethyl-1,3-dithiopropionate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSBIB105-100MGEA 102 EUR
APOSBIB105-100MG
Sulphosuccinimidyl-2-(biotinamido)ethyl-1,3-dithiopropionate
Sulphosuccinimidyl-2-(biotinamido)ethyl-1,3-dithiopropionate
Reversible biotinylation -Water solubleProtein Isolation -Recover Protein-DNA
Ref: Mouton, C.A. et.al. (1982) Arch. Biochem. Biophys. 218, 101-108
Formule: C₂₂H₃₂N₄O₁₁S₄
Poids moléculaire: 656,77 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861945
Numéro CAS: 858128-64-0