Imprimer

5-Bromo-3-indolyl β-D-glucopyranoside

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSBIB1406-50MGEA 212 EUR
APOSBIB1406-50MG APOSBIB1406-100MG
5-Bromo-3-indolyl β-D-glucopyranoside
5-Bromo-3-indolyl β-D-glucopyranoside
Formule: C₁₄H₁₆BrNO₆
Poids moléculaire: 374,184 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00152018
Numéro CAS: 16934-09-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR