Imprimer

Lauroyl-DL-carnitine chloride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSBIB6090-1GEA 306 EUR
APOSBIB6090-1G
Lauroyl-DL-carnitine chloride
Lauroyl-DL-carnitine chloride
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063478
Numéro CAS: 14919-37-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR