Imprimer

Phenylethyl-β-D-thiogalactopyranoside

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSBIB6257-1GEA 394 EUR
APOSBIB6257-1G
Phenylethyl-β-D-thiogalactopyranoside
Phenylethyl-β-D-thiogalactopyranoside
Formule: C₁₄H₂₀O₅S
Poids moléculaire: 300,3706 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00467904
Numéro CAS: 63407-54-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR