Imprimer

Tubermycin (A,B)

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSBIBR1135-2MGEA 190 EUR
APOSBIBR1135-2MG APOSBIBR1135-1MG
Tubermycin (A,B)
Tubermycin (A,B)

From microbial source. Purity: (c.92%)

Formule: C₁₃H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 224,215 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185184
Numéro CAS: 2538-68-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR